Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Express-Reinigungsreagenz für PCR-Produkte
Das ExoSAP-IT™ Express PCR-Produkt-Aufreinigungsreagenz entfernt überschüssige Primer und nicht integrierte Nukleotide aus einer PCR-Reaktion. Diese Enzym-Aufreinigungsmethode sorgt für Präzision, eine höhere Ausbeute und eine schnellere Durchlaufzeit im Vergleich zu alternativen Aufreinigungsmethoden wie Zentrifugationssäulen oder Beads.
Marke:  Applied Biosystems™ 75001.40.UL
Artikelnummer. 15809906
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Entfernung von nicht eingegliederten Primern und Nukleotiden in ca. 5 Minuten
  • Bereiten Sie DNA-Sequenzierproben mit nur einem Pipettierschritt vor
  • Sparen Sie wertvolle PCR-Produkte mit bis zu 100 % Rückgewinnung, unabhängig von der Länge des Amplikons
  • Minimierung der Reinigung von Spin-Säulen oder Beads
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke