Learn More
Thermo Scientific™ Exonuclease III (200 U/μL)
Artikelnummer. 10858990 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4000 E
Packungsgröße:
4000 Einheiten
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10858990 4000 E 4000 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10858990 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EN0191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.50 CHF
    53.65 CHF / 4000 Einheiten
    Sparen 3.85 CHF
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verdauung doppelsträngiger DNA- oder DNA-RNA-Hybriden mit Exonuklease III, einer 3'–>5'-Exonuklease.
Exonuclease III (Exo III) weist vier katalytische Aktivitäten auf (siehe Referenz 1). Die 3'≥5'-Exodeoxyribonuklease-Aktivität von ExoIII ist spezifisch für doppelsträngige DNA. ExoIII degradiert dsDNA von stumpfen Enden, 5'-Überhängen oder -Kerben (sog. Nicks), setzt 5'-Mononukleotide von den 3'-Enden der DNA-Stränge frei und produziert Ausdehnungen von einsträngiger DNA. Es ist nicht an 3'-überhängenden Enden von DNA aktiv, die mindestens vier Basen lang sind und keinen 3'-terminalen C-Rest (siehe Referenz 2) auf einsträngiger DNA oder auf phosphorothioat-verbundenen Nukleotiden aufweisen.
Die 3'-Phosphatase-Aktivität von ExoIII entfernt das 3'-terminale Phosphat und erzeugt eine 3'-OH-Gruppe. Die Rnase H-Aktivität von ExoIII baut den RNA-Strang aus RNA-DNA-Hybriden exonukleolytisch ab. Die apurinische bzw. apyrimidinische Endonuklease-Aktivität von ExpOOO spaltet Phosphodiesterbindungen an apurinischen bzw. apyrimidinischen Stellen auf, um 5'-Termini als Basen-freie Desoxyribose-5'-Phosphat-Reste zu erzeugen.
Highlights
  • Aktiv in Restriktionsenzympuffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 200 U/μl
Enzym Exonuklease
Kompatibler Puffer Enzympuffer
Menge 4000 E
Produkttyp Exonuklease III