Learn More
EXOG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen EXOG
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16831115
Unterlagen ansehen
Proteintech
21523-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16821115
Unterlagen ansehen
Proteintech
21523-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an endo/exonuclease with 5′-3′ exonuclease activity. The encoded enzyme catalyzes the hydrolysis of ester linkages at the 5′ end of a nucleic acid chain. This enzyme is localized to the mitochondria and may play a role in programmed cell death. Alternatively spliced transcript variants have been described. A pseudogene exists on chromosome 18.
Spezifikation
Spezifikation
EXOG
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q8C163, Q9Y2C4
208194, 301062, 9941
EXOG Fusion Protein Ag16122
Primary
-20°C
EXOG
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Endo G like 1, ENDOGL1, ENDOGL2, Endonuclease G like 1, ENGL, ENGL a, ENGL B, EXOG, Nuclease EXOG, mitochondrial
EXOG
IgG
Antigen Affinity Chromatography