missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Exo-2-Aminonorbornan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228335
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7242-92-4
C7H13N
111.19
MFCD00078132
JEPPYVOSGKWVSJ-YUZWJPFSNA-N
1r,2r,4s-rel-bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, 1r,2r,4s-bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, exo-2-norbornanamine, exo-2-aminonorbornane 99, exo-2-aminonorbornane, 1alpha,4alpha-norbornane-2alpha-amine, bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, 1r,2r,4s-rel
10240785
(1S,3R,4R)-Bicyclo[2.2.1]heptan-3-amin
N[C@@H]1C[C@H]2CC[C@@H]1C2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7242-92-4
C7H13N
111.19
MFCD00078132
JEPPYVOSGKWVSJ-YUZWJPFSNA-N
1r,2r,4s-rel-bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, 1r,2r,4s-bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, exo-2-norbornanamine, exo-2-aminonorbornane 99, exo-2-aminonorbornane, 1alpha,4alpha-norbornane-2alpha-amine, bicyclo 2.2.1 heptan-2-amine, 1r,2r,4s-rel
10240785
(1S,3R,4R)-Bicyclo[2.2.1]heptan-3-amin
N[C@@H]1C[C@H]2CC[C@@H]1C2

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material exo-2-Aminonorbornane
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 49.0°C (13.0 Mbar)
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4807
Menge 1 g
Relative Dichte 0.93
Formelmasse 111.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • exo-2-Aminonorbornane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'