Learn More
Honeywell™ EXECUTIVE ERRO S3 Schuhe
Honeywell™ EXECUTIVE ERRO S3 Schuhe sind elegante und innovative professionelle Sicherheitsschuhe für ein hohes Maß an Schutz.
120.00 CHF - 147.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011 und SRC-zertifiziert
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Glattes Vollleder, komplett mit Leder ausgekleidet, Innensohle aus pflanzlich gegerbtem Leder, 100 % nichtmetallisch
Material Leder
Sohlenmaterial Polyurethan
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-38/7
38
147.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15896605
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-39/7
39
147.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15826615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-42/7
42
147.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15836615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-43/7
43
147.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15856615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-45/7
45
147.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15876615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-47/7
47
147.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15886615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-48/7
48
147.00 CHF
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15806615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-40/7
40 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15866615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-46/7
46 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15816615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-41/7
41 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15846615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell™
6543010-44/7
44 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Das wasserabweisende Lederobermaterial sorgt für hohe Widerstandsfähigkeit und Flexibilität
  • Exklusive und spezielle Schnürsenkel bieten Komfort und perfekte Passform
  • Ein einzigartiges, elegantes Design sieht aus wie ein eleganter Stadtschuh
  • Innensohle und Futter aus Leder sorgen für hervorragende Atmungsaktivität und Hygiene
  • Zwischensohle: Nichtmetallische stichgeschützte Mittelsohle. Schützt 100 % der Fußoberfläche, bietet Flexibilität und entspricht EN ISO 20345:2011.
  • Oben: Schwarz Derby, glattes körniges Vollleder
  • Zehenkappe: Smartium Zehenkappe in eingespritztem Polymer. Nicht metallisch, 50 % leichter als der Stil mit einem dünnen Design
  • Innensohle: Perforiertes Leder mit Fersenstoßdämpfer
  • Außensohle: Zementierter Monodensity-PU. Ausgeprägte Fersen- und SRC-Leistungen
  • SCR-zertifiziert
  • CI
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 und SRC-zertifiziert
Glattes Vollleder, komplett mit Leder ausgekleidet, Innensohle aus pflanzlich gegerbtem Leder, 100 % nichtmetallisch
Polyurethan
Schwarz
Leder
Videos