Learn More
SI Analytics™ Austauscheinheit
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit integriertem Chip für Reagenziendaten
- Im Lieferumfang ist eine braune Glasflasche für Titrationsmittel enthalten
- GL 45
- S40 Flaschenadapter
- Enthält Röhrchen, Tropfröhrchen und Titrationsspitze
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Braune Glasflasche für Titrant |
| Behältergröße | GL 45 |
| Typ | Austauscheinheit |
| Enthält | Integrierter Chip für Reagenziendaten |
| Volumen (metrisch) | 5 ml |