Learn More
Memmert™ Wasserbäder, gehobene Ausführung
Artikelnummer. 10424622 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Enthält:
Ohne Umwälzpumpe
Umwälzpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10424622
Marke: Memmert™ WPE45
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Schützt Labor und Proben selbst bei hohen Temperaturen. Memmert™ Excellent Serie Wasserbäder bieten mehrfachen Temperaturschutz durch korrosionsbeständigen Edelstahl und präzise Elektronik.
  • Fuzzy-unterstützte PID-Mikroprozessorsteuerung
  • Digital-Display
  • 2 x PT100 Sensoren
  • Kalibriermöglichkeit am Steuergerät
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Übertemperaturschutz
  • Optionales Schüttelgerät
Spezifikation
Reglertyp Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler
Kapazität (metrisch) 45 l
Zertifizierung/Konformität CE, VDE, GS
Display Digitale LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle
Enthält Umwälzpumpe
Material Rostfreier Stahl
Modell WPE 45
Maximale Temperatur (metrisch) 95 °C
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Länge (metrisch) 818 mm
Innenlänge (metrisch) 590 mm
Breite (metrisch) 516 mm
Innenbreite (metrisch) 350 mm
Höhe (metrisch) 296 mm
Innenhöhe (metrisch) 220 mm
Innentiefe (metrisch) 590 mm
Versandgewicht (metrisch) 35 kg
Gewicht (metrisch) 32 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 2,8 kW
Frequenz 50/60 Hz