Learn More
Memmert™ Wasserbäder, gehobene Ausführung
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Enthält:
Ohne Umwälzpumpe
Umwälzpumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Fuzzy-unterstützte PID-Mikroprozessorsteuerung
- Digital-Display
- 2 x PT100 Sensoren
- Kalibriermöglichkeit am Steuergerät
- Akustischer und optischer Alarm
- Übertemperaturschutz
- Optionales Schüttelgerät
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Fuzzy-unterstützter PID-Mikroprozessor-Regler |
| Kapazität (metrisch) | 22 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE, VDE, GS |
| Display | Digitale LED |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Im Bergbau, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, zur Temperaturkontrolle |
| Enthält | Ohne Umwälzpumpe |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Modell | WNE 22 |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 95 °C |
| Temperaturauflösung | ±0,1 °C |
| Mehr anzeigen |