Learn More
Eppendorf™ INKUBATORSCHUETTLER EXCELLA E24
Artikelnummer. 11320065
Ansicht ändern
Click to view available options
Orbit:
1,9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Orbit unitSize
11320065 1,9 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11320065 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. M13520002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der temperaturgesteuerte Schüttelkolben bietet präzise Kontrolle zu einem erschwinglichen Preis. Der Eppendorf™ Excella™ E24 Inkubator-Schüttler ist mit einem ausfallsicheren Thermostat und einem offenen Deckeltrennschalter für Sicherheit ausgestattet.
  • Präzis gesteuerte Temperatur
  • Stabile Temperatursteuerung
  • Schnelle Temperaturerholzeiten
  • Bei Überschreiten einer hohen Temperatur schaltet das thermostatsichere Gerät die Heizelemente aus
  • Das Deckel-offen-Abschalter stoppt das Schütteln sofort, wenn der Deckel geöffnet wird
  • RS-232 wird für die Datenprotokollierung bereitgestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 1,9 cm
Drehzahlbereich 50 bis 400 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +7°C bis 60°C
Aufnahmevermögen 2,8 l
Produkttyp Inkubatorschüttler
Temperaturgenauigkeit 0,1°C bei 37°C
Frequenz 50/60 Hz
Tiefe (metrisch) 76 cm
Höhe (metrisch) 61 cm
Breite (metrisch) 56 cm
Gewicht (metrisch) 60 kg
Modell Excella E24
Display LED
Zur Verwendung mit (Geräte) Auswechselbare Plattformen, Klammern und Reagenzgläser
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 bis 80 %, nicht kondensierend
Plattformausführung 46 x 46 cm Schüttler
Zeitschaltbereich 0,01 bis 99,9 Std.