Learn More
Hellma Excalibur Lab Optische Eintauchsonde
Artikelnummer. 15934950
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Excalibur Lab Optische Eintauchsonde
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
15934950 Excalibur Lab Optische Eintauchsonde 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15934950 Lieferant Hellma Lieferanten-Nr. LEIX02UE20AN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6755.00 CHF
    6593.34 CHF / 1 Stück
    Sparen 161.66 CHF
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Klassische, vielseitige Allround-Transmissionssonde für den UV/VIS/NIR-Bereich.
  • Die klassische Transmissionssonde bietet eine breite Palette möglicher Anwendungen.
  • Ob für den Einsatz im Labor, für die Online-Überwachung in Prozessumgebungen oder sogar für TDA-Messungen – sie ist immer die richtige Wahl.
Spezifikation
Typ Excalibur Lab Optische Eintauchsonde
Wavelength Range 400 bis 2300 nm
Faserlänge 1.8M externe Glasfaserkabel mit SMA-Anschlüssen
Material Optische Materialien. Quarz, Sondengehäuse: Edelstahl; 316 l
Schichtdicke 2 mm
Spektralbereich 210 bis 1100 nm, geringe Solarisation
Temperaturgrenzwert Bis zu 150 °C