Learn More
CleanSpace™ EX Halbmaske
CleanSpace™ EX Halbmasken wurden speziell für die Ergänzung des CleanSpace™ EX PAPR Systems entwickelt.
Marke: CleanSpace™ PAF-0063
Additional Details : Gewicht : 0.13500kg
Beschreibung
- Verwendung mit dem bahnbrechenden CleanSpace™ PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Um eine sichere Abdichtung und eine bequeme Passform zu ermöglichen, sind Halbmasken in 3 Größen erhältlich
- Materialien: Weiches Silikonkissen, Nylonklammern und Polycarbonat (Ausatemventil)
- Testadapter für TSI Portacount Maskenanpassung erhältlich
- Einfaches Entfernen zur Reinigung
- Ist transparent und erleichtert die Kommunikation
- Die Halbmasken können schnell an die Gebläseeinheiten angeschlossen werden und lassen sich zur Reinigung leicht abnehmen
- Bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht.
- Mit einer elektrisch leitfähigen Beschichtung behandelt und für die Verwendung in eigensicheren Umgebungen zugelassen
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012 | |
Durchsichtig | |
Groß | |
Gehäuse PAF-1060 | |
PAF-0063 | |
170 x 130 x 70 mm |
EN 12942 | |
PAPR-Halbmaske | |
Bergbau, Schweißen, Fertigung, Verhüttung, Bauwesen, Recycling-Anlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Mahlwerke | |
IP66/67 | |
Bei -10 °C bis 55 °C lagern. | |
125 g |