Learn More
EVOS™ EVOS™ Vessel Holder/Adapter for Automated Stage, multi-well plates
Ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Gefäßtypen für die Bildgebung zu verwenden
Marke: EVOS™ AMEPVH023
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Passt für Mikroskopobjektträger, Zellkulturkolben oder Schalen oder Mikrowellplatten bei EVOS Bildgebungssystemen und sorgt so für eine höhere Präzision bei der Probenausrichtung
- Hält Multiwellplatten
- Dient als Adapter für Standardgefäßhalter (Kat.-Nummern AMEP-VH001 bis AMEP-VH018)
- Speziell für die automatisierte Phase des EVOS FL Auto Imaging System
- Mit Hebel für zusätzlichen Komfort
Spezifikation
Gefäßhalter | |
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
1 Halter |
EVOS™ | |
Eine Mikrotiterplatte |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.