Learn More
EVOS™ Tisch-Plattenadapter
EVOS™ Tisch-Plattenadapter
Marke: Invitrogen AMEP4692
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Der EVOS™ Stage Plate Adapter passt in die EVOS™ Staging Plate mit 160 x 110 mm Öffnung. Dieser Adapter ermöglicht die Aufnahme von Gefäßhaltern AMEPVH001 bis AMEPVH018 für eine präzise Probenausrichtung Dank der eng anliegenden und sicheren Sitzes und dennoch leicht wechselbaren Platte/Adapter-Kombination ist die Bildgebung von Proben in einer Reihe von Gefäßhaltern praktisch und einfach.Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie im EVOS™ Leitfaden zu Gefäßhaltern und Objekttischplatten.
Entdecken Sie die gesamte EVOS Produktlinie an Bildgebungssystemen und -zubehör.
Spezifikation
Adapter, Objektträgerplatte | |
EVOS™ Objektträgerplattenadapter, 128.2 l x 86.2 mm W Haltegröße, mit eng anliegendem und sicherem Sitz, Verwendung mit EVOS™ FL Farb-Bildungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, Zell-Bildgebung | |
EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ XL Imaging System | |
1 Halterung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.