Learn More
EVOS™ EVOS™ Onstage Vessel Holder, two 60-mm Petri dishes
Ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Gefäßtypen für die Bildgebung zu verwenden
Marke: EVOS™ AMEPVH032
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Maximiert die Auswahl an Zellkulturgefäßen bei der Durchführung von Zeitrafferbildaufnahmen mit dem EVOS FL Auto Imaging System, das mit dem EVOS Onstage Inkubator ausgestattet ist
- Ermöglicht den perfekten Sitz von Mikro-Well-Platten oder Zellkulturflaschen/-schalen an die Hauptplatte des EVOS Onstage Inkubators
Spezifikation
Gefäßhalter | |
EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
2 60 mm-Petrischalen |
EVOS™ | |
Zwei 60 mm-Petrischalen | |
Je 1 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.