Learn More
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Cy™7
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal für die Verwendung mit EVOS FL Color Imaging System, EVOS FL Auto Imaging System oder EVOS FL Imaging Systems
- Jeder Würfel enthält eine LED, Kondensoroptik und hartbeschichtete Filter
- Die kontinuierliche Beleuchtung ermöglicht konsistente Ergebnisse Mehr als 50.000 Stunden Lebensdauer der Lampe, was zu geringeren Betriebskosten führt
- Einstellbare Lichtintensität zur Reduzierung der Lichtunschärfe; durch den Benutzer veränderbar und automatisch vom System erkannt
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Cy7 Fluoreszierender Lichtwürfel |
| Produktlinie | EVOS |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Countess™ II FL Automated Cell Counter, EVOS™ M5000 Imaging System, EVOS™ M7000 Imaging System |
| Enthält | LED, Kondensationsoptik, hartbeschichtete Filter |
| Wellenlängen | Ex: 710/40 Em: 809/81 |
| Menge | Je 1 |