Learn More
EVOS™ EVOS™ 20X Objective, fluorite, LWD
Komponenten, die für Bilder in Publikationsqualität hergestellt werden
Marke: EVOS™ AMEP4624
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Objektive mit RMS-Gewinde und 45 mm Abgleichlänge
Spezifikation
EVOS™ LWD Fluoritobjektiv | |
EVOS™ FL Color Imaging System, EVOS™ FL Imaging System, EVOS™ FL Auto Imaging System | |
Plan Fluorite | |
0,45 |
EVOS™ | |
Vessels, Slides, Cell Culture Dishes, Flasks, Microtiter Well Plates | |
20X | |
1 x |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.