Learn More
EVOS™ EVOS™ 4X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast
Komponenten, die für Bilder in Publikationsqualität hergestellt werden
Marke: EVOS™ AMEP4680
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Objektive mit RMS-Gewinde und 45 mm Abgleichlänge
Spezifikation
EVOS™ LWD Fluorit-Phasenkontrastobjektiv | |
EVOS™ XL Core Bildgebungssystem, EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL automatisches Bildgebungssystem | |
4X | |
Je 1 |
EVOS™ | |
Fluorit | |
0,13 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.