Learn More
EVOS™ EVOS™ 20X Objective, achromat, LWD, phase-contrast
Komponenten, die für Bilder in Publikationsqualität hergestellt werden
Marke:  EVOS™ AMEP4634
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11997275
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Objektive mit RMS-Gewinde und 45 mm Abgleichlänge
Spezifikation
Spezifikation
EVOS™ LWD Achromatisches Phasenkontrastobjektiv
EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ XL Core Imaging System
Plan-Achromat
0,40
EVOS™
Gefäße, Objektträger, Zellkulturschalen, Kolben, Mikrotiterwellplatten
20X