Learn More
EVOS™ EVOS™ Condenser Slider, Meniscus A (clear liquids)
Sogar außerhalb des Sichtfeldes
Marke: EVOS™ AMEPMN3
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
- Zur Verbesserung der Beleuchtung unter bestimmten Bedingungen
- Aufgrund von Abweichungen in Probengröße, -farbe und -dicke kann die tatsächliche Verwendung des Objektträgers von den Vorschlägen abweichen
- Der Meniscus A Schieber ist für Hellfeldanwendungen mit 2-facher Vergrößerung bei Proben mit geringem Volumen in Multiwellplatten und mit klaren Flüssigkeiten vorgesehen
- Der Meniscus B Schieber ist für Hellfeldanwendungen mit 2-facher Vergrößerung bei Proben mit hohem Volumen in Multiwellplatten und mit halbopaken Flüssigkeiten vorgesehen.
Spezifikation
Meniscus A Kondensatorschieberegler | |
EVOS™ FL Farbbildgebungssystem, EVOS™ XL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Bildgebungssystem, EVOS™ FL Auto Bildgebungssystem | |
Je 1 |
EVOS™ | |
Diffusorschieber, Lochblendenschieber, Meniskusschieber |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.