Learn More
Safety First Aid Evolution Arbeitsplatz Erste-Hilfe-Set, britischer Standard konform, klein
Artikelnummer. 31759427
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
31759427 Steril 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31759427 Lieferant Safety First Aid Lieferanten-Nr. K3031SM
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatz mit dem Evolution Workplace First Aid Kit (Small), das vollständig mit dem britischen Standard BS8599-1 für kleine und risikoarme Arbeitsplätze kompatibel ist, angemessen auf alltägliche Erste-Hilfe-Bedürfnisse vorbereitet ist. Für britische Unternehmen entwickelt, vereint dieses Kit kompakte Größe mit der notwendigen Abdeckung für risikoarme Arbeitsplätze.
  • Warum dieses Set wählen?
    • Alle britischen Arbeitgeber haben gemäß den Health and Safety (First Aid ) Regulations die Pflicht, eine angemessene Erste-Hilfe-Versorgung bereitzustellen.
    • Dieses kleine Evolution-Set erfüllt die gesetzlichen Mindestanforderungen für risikoarme Umgebungen und kleinere Personalzahlen und bietet die Sicherheit, dass Ihr Arbeitsplatz sowohl gesetzlich als auch mit Best Practices im Einklang steht.
  • Wichtige Vorteile Merkmale
    • Umfassende, gebrauchsfertige Inhalte – umfassen Verbände, Pflaster, Feuchttücher, Verbände, Schere, Klebeband und mehr. Es ist nicht nötig, einzelne Gegenstände zu beschaffen.
    • Robustes, organisiertes Gehäuse – spritzgegossene Kunststoffbox mit weißem Kreuz und Erste-Hilfe-Etikett für eine einfache Identifizierung im Notfall.
    • Platzsparendes Design – misst 30 x 25 x 12 cm, lässt sich leicht im Regal, in einem Schrank oder in einem kleinen Arbeitsplatzschrank aufbewahren.
    • Wandmontierbare Option – verwenden Sie die optionale Halterung für sichtbaren und einfachen Zugang.
    • Vielseitig für viele Umgebungen – ideal für Büros, Geschäfte, Salons, Empfangsbereiche, Servicewagen und leichte Industriegebiete.
    • Aufrechterhält die Einhaltung der Vorschriften – Die BS 8599-1-Zertifizierung unterstützt Audits, Inspektionen und zeigt Engagement für Arbeitssicherheit.
    • Leicht nachzufüllen – Nachfüllpakete und einzelne Komponenten sind verfügbar, um das Set aktuell zu halten.
  • Was BS 8599-1 Compliance bedeutet
    • Ein Bausatz, das BS 8599-1 entspricht, erfüllt landesweit anerkannte Standards für Erste Hilfe am Arbeitsplatz.
    • Inhalt und Größe basieren auf Risikobewertungen, wobei die Anzahl der Mitarbeiter und die Gefahren am Arbeitsplatz berücksichtigt werden.
  • Empfohlen für:
    • 1 bis 25 Mitarbeiter in risikoarmen Arbeitsplätzen
    • 1 bis 5 Mitarbeiter in risikoreicheren Umgebungen
  • Tipps zur Gebrauchspflege
    • Regelmäßige Kontrollen: Kontrollieren Sie monatlich Ablaufdatum, gebrauchte Artikel und ordnungsgemäße Lagerung.
    • Verwenden Sie Originalnachfüllungen: Erhalten Sie die Integrität des Kits und die Standardisierung mit passenden Nachfüllpäcken.
    • Integration der Schulung: Das Personal während der Erste-Hilfe-Schulungen mit dem Kit vertraut machen.
    • Strategische Position: Position in sichtbaren, zugänglichen Bereichen (z. B. Eingang, Korridor, Küche).
    • Dokumentenprüfungen: Führen Sie ein Protokoll über Kontrollen, Nachbestände und Nutzung zur Einhaltung der Vorschriften.
  • Das Evolution British Standard konforme Erste-Hilfe-Set am Arbeitsplatz in Green Case (klein) enthält:
    • 1 x Erste-Hilfe-Leitfaden
    • 2 x HypaCover Erste-Hilfe-Verbände, 12 x 12 cm
    • 2 x HypaCover Erste-Hilfe-Verbände, 18 x 18 cm
    • 2 x HypaBand-Dreiecksverbände
    • 2 x HypaCover Augenverbände
    • 40 x HypaPlast waschfeste Pflaster
    • 20 x HypaClean sterile Feuchttücher
    • 1 x HypaPlast Mikroporöses Band, 2,5 cm x 5 m
    • 6 x HypaTouch Nitrilhandschuhe (Paar)
    • 2 x HypaCover Fingerverbände
    • 1 x HypaGuard Gesichtsschild
    • 1 x HypaGuard Foliendecke
    • 1 x Brandverband, 10 x 10 cm
    • 1 x Kleiderschneider
    • 1 x HypaBand-konformer Verband, 7,5 cm
  • Technische Daten
    • Abmessungen: 30 x 25 x 12 cm
    • Gehäusematerial: Spritzgusskunststoff (robust und leicht)
    • Compliance: BS 8599-1 für kleine Arbeitsplätze
    • Optionale Wandmontage: Halterung separat erhältlich
  • Ideal für
    • Kleine, mittelgroße Büros
    • Einzelhandelsgeschäfte, Salons, Cafés und kundenorientierte Veranstaltungsorte
    • Servicefahrzeuge, Lieferwagen oder externe Mitarbeiter
    • Risikoarme Arbeitsplätze (Verwaltung, Besprechungsräume, leichte Werkstätten)
    • Gesundheitsschutzbeamte
    • Start-ups, entfernte Standorte oder Pausenräume
Spezifikation
Produkttyp Erste-Hilfe-Set
Material Kunststoff
Sterilität Steril