Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten
Mit dem Zubehör für den Thermo Scientific™ Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten können Sie bis zu acht Proben präzise positionieren
Marke:  Thermo Scientific™ 840-214600
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10429438
  • 3550.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Schließen Sie das Zubehör an den Computer an, der das Spektralphotometer mit INSIGHT oder dem lokalen Steuerkopf am Spektralphotometer steuert. Die Temperaturmesswerte aller angeschlossenen Sonden können “live” in INSIGHT angezeigt und mit jedem Messwert der Zelle aufgezeichnet werden.
201 x 104 x 34 mm
Evolution 200 Spektralphotometer mit INSIGHT Software
Zusätzliche Sonden (840-219500) zur Messung weiterer Zellen
>0,2 % ± 0,5 °C
Miniatur-Thermoelement, inkl. 1,8 m USB-Kabel
Nabe und Sonde der Temperaturfühler
Sonden-Hub, einzelne Temperatursonde (840-219500) und USB-Kabel für den Anschluss an Computer mit INSIGHT
±0,1 °C
-200 bis 350 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Evolution™ Smart 8-fach Zellwechsler mit linearer Ausrichtung und Temperaturregelmöglichkeiten >