Learn More
Safety First Aid Evolution Standard Catering Erste-Hilfe-Set, HSE-konform (1 bis 10 Personen)
Artikelnummer. 31759436
Ansicht ändern
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilität Packungsgröße
31759436 Steril 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31759436 Lieferant Safety First Aid Lieferanten-Nr. K10N
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Set bietet Arbeitsplätzen in der Gastronomiebranche die Erste-Hilfe-Materialien, die sie benötigen, um HSE-konform zu sein, und stellt sicher, dass die passende Erste Hilfe jederzeit geliefert werden kann.
  • Das Standard-Erste-Hilfe-Set für Catering stellt den Gastronomiebetrieben die Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung, um sicherzustellen, dass sie HSE-konform sind, sodass sie bei Bedarf effektive Erste Hilfe leisten können.
  • Das Erste-Hilfe-Set enthält hochwertige blaue Gegenstände, die leicht zu erkennen sind, falls sie ins Futter fallen, und so die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet.
  • Das macht das Catering Erste-Hilfe-Set ideal für die Nutzung durch Caterer, Küchenpersonal und Mitarbeiter der Lebensmittelproduktion.
  • Die hochwertigen Erste-Hilfe-Artikel werden sicher in einer robusten Erste-Hilfe-Box von Evolution aufbewahrt.
  • Das Standard-Erste-Hilfe-Set für Catering ist in folgenden Größen erhältlich:
    • Klein (1 bis 10)
    • Mittel (11 bis 20)
    • Groß (21 bis 50)
  • Die Wandhalterung EVB02 (separat erhältlich) verfügt über einen Schnellverschlussmechanismus, mit dem Sie sie im Notfall sofort von der Wand entfernen können.
  • Die Kitgröße, die du brauchst, um HSE-konform zu sein, hängt von deiner Risikobewertung ab.
  • Abmessungen: 30 x 25 x 12 cm
  • Das HSE-Standard-Erste-Hilfe-Set für Catering enthält:
    • 1x Erste-Hilfe-Leitfaden
    • 20x HypaPlast Waschschutzputzer (Blau)
    • 2x HypaCover Augenverbände
    • 2x HypaBand-Dreiecksverbände
    • 12x HypaBand-Sicherheitsnadeln
    • 6x HypaCover Erste-Hilfe-Verbände, 12 x 12 cm
    • 2x HypaCover Erste-Hilfe-Verbände, 18 x 18 cm
    • 6x HypaCover sterile feuchte Tücher, alkoholfrei
    • 3x HypaTouch Einweghandschuhe (Paar)
Spezifikation
Produkttyp Erste-Hilfe-Set
Material Kunststoff
Sterilität Steril