Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Zubehör für spiegelnde Reflexion
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Messen Sie bei 8, 15, 20, 30, 45 und 60 Grad oder bei beliebigem Winkel von 30 bis 80 Grad, mit dem Thermo Scientific™ Evolution™ Zubehör für die Spiegelreflexion.
Diese Zubehörserie ist hilfreich bei der Messung von Schichtdicken und Reflexionseigenschaften von Beschichtungen auf Metall-, Glas- und Siliziumsubstraten. Das Zubehör enthält einen Justierspiegel, der auch für Basislinienmessungen verwendet werden kann.
Anwenderfreundliche horizontale Probenbefestigung
- Anwenderfreundliche horizontale Probenbefestigung ermöglicht die einfache Positionierung von Proben für die Messung.
- Auswahl von Aperturen begrenzt die Größe des Lichtflecks, der auf die Probenoberfläche trifft, dies vereinfacht reproduzierbare Probenahmen.
- Das Zubehör muss nur einmal ausgerichtet werden. Eine Ausrichtung bei jedem Einsetzen ist nicht erforderlich.
Verwenden Sie Zubehör für Messungen bei 15 bis 60 Grad zusammen mit einem Polarisator oder einem Filter.
- Das kleine Festwinkelzubehör kann zusammen mit einem Polarisator, Depolarisator oder Filterhalter verwendet werden, um den Lichtstrahl vor oder nach dem Auftreffen auf den Messspiegel zu verändern.
- Der Evolution 200/300 Festprobenhalter kann mehrere Objektträgerhalter aufnehmen, sodass optische Elemente entweder vor oder nach dem Festwinkelzubehör für spiegelnde Reflexion eingesetzt werden können.
Für QA/QC-Messungen geeignet
- Entwickelt für Applikationen, die eine Untersuchung bei festgelegten Winkeln erfordern
- Ermöglicht eine schnelle und effektive Reflexionsmessung der einzelnen Proben, durch welche die Einhaltung der Produktspezifikation gewährleistet wird
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific Evolution Pro Spectrophotometer |
| Enthält | 45° Spiegelreflexion |