Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-Spektralphotometer PROMO
Artikelnummer. 17497443 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Detektortyp:
Doppelte Silizium-Photodioden
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Detektortyp unitSize
17497443 Doppelte Silizium-Photodioden 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17497443 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 840341500PROMO
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spektrophotometer kombinieren zuverlässige und vielseitige Hardware mit einfach zu erlernender, anwenderfreundlicher Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software.Gemeinsam erfüllen sie die vielfältigen Anforderungen, die Ihr Unternehmen an ein analytisches Tool stellt.
Die Thermo Scientific™ Evolution™ Pro UV-Vis-Spektrophotometer-Serie vereint zuverlässige, vielseitige Hardware, eine breite Palette an Zubehör mit einfach zu bedienender, leicht zu erlernender Thermo Scientific™ Insight Pro Software für routinemäßige, komplexe Forschung und fortschrittliche Anwendungen, einschließlich der aktuellen Konformität.
Anwendungen:Akademische Einrichtungen, Chemikalien, Lebensmittel und Getränke, Umweltchemikalien, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle in der Industrie, Materialwissenschaften, Pharmazeutika
Evolution Pro UV-Vis-Spektralphotometer:
  • Verlassen Sie sich auf die Doppelstrahloptik, die hervorragende Zuverlässigkeit, Präzision und Langzeitstabilität für die anspruchsvollsten Anwendungen bietet.
  • Optimiertes Leistungsverhalten für anspruchsvolle Tests mit Spitzenauflösung in wählbaren Bandbreiten von 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 und 4,0 nm.
  • Gewährleisten Sie die Genauigkeit Ihrer Daten mit dem optionalen Kalibrierungsvalidierungskarussell (Calibration Validation Carousel, CVC) zur automatischen Überprüfung des Leistungsverhaltens.
  • Die Xenon-Blitzlampe bietet sofortige Messungen und ein hervorragendes Leistungsverhalten über den gesamten Wellenlängenbereich von 190 – 1100 nm.
Von der Probe zum Ergebnis in Rekordzeit:
  • Einfacher Arbeitsablauf von der Probe bis zum Abschlussbericht mithilfe der intuitiven INSIGHT Pro Software, die Sie bei jedem Schritt unterstützt..
  • Dank umfassender Softwarewerkzeuge für die Datenerfassung, Datenverarbeitung und Berichterstellung erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie für quantitative Analysen, Messungen und Kinetikanwendungen benötigen.
  • Passen Sie selbst komplexe Methoden mithilfe von arbeitsablauforientierten Anwendungsmodulen einfach an.
  • Sorgen Sie für Datensicherheit mit optionalen INSIGHT Security Softwarewerkzeugen, die Sie bei der Einhaltung der aktuellen Vorschriften nach 21 CFR, Teil 11, in Ihrem pharmazeutischen Labor unterstützen.
Mehr Produktivität durch Flexibilität bei der Probenahme
  • Beschleunigen Sie Ihre Analysen mit dem Thermo Scientific™ Smart Accessories mit Snap-In-Design für mehr Komfort und Konsistenz.
  • Keine manuelle Einrichtung dank automatischer Erkennung und Softwareintegration von Zubehör für Ansaugmodule, Küvettenwechsler und automatische Probenehmer.
  • Nutzen Sie die Vorteile des breiten Strahlabstandes und des großen Probenraums des Evolution Pro UV-Vis Spektralphotometers, die Flexibilität für einzigartiges Zubehör und erweiterte Anwendungen bieten.
Regulierte/qualitätskontrollierte Umgebungen:
Zum Betreiben des Evolution Pro UV-Vis-Spektralphotometers in reglementierten bzw. Qualitätskontrollumgebungen bieten wir eine große Auswahl an Konformitätsprodukten und -dienstleistungen an, sodass die Implementierungszeit verkürzt wird und die Systemleistungsfähigkeit gewährleistet ist.
Zu den Evolution Pro Pharma Value Bundles gehören:
Evolution Pro Spektrometer
INSIGHT Pro mit Sicherheitssoftware 
Validator für Insight Pro US Ltr oder INTL A4 Papierformat
Qualifizierungsfilterkit für UV-Vis
Zu den Evolution Pro USP/EP Standard-Pharma-Bundles gehören:
Evolution Pro Spektrometer
INSIGHT Pro mit Security Sicherheitssoftware
Validator für Insight Pro US Ltr oder INTL A4 Papierformat
USP und EP UV-Standards-Set
USP und EP Visible-Standards-Set
Zubehör-Bestellinformationen:
Alle Zubehörteile sind separat erhältlich.Weiteres Zubehör umfasst Küvettenwechsler, Küvetten- und Testhalter, Kalibrierungskarussells, Sipper, faseroptische Sonden, Zubehör zum Messen kleiner Proben und Zubehör für Reflektion und schnelles Mischen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basislinienstabilität ± 0,001 A, 200 bis 800 nm, 2,0 nm SBW, geglättet
Beschreibung Evolution Pro UV-Vis-Spektralphotometer
Detektortyp Doppelte Silizium-Photodioden
Lichtquelle Xenon-Blitzlampe (durchschnittlich > 5 Jahre, 3 Jahre mit Garantie)
Spektren-Bandbreite Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Abweichung < 0,0005 A/h; 500 nm, 2,0 nm SBW, 2 Stunden Aufwärmphase
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V 50 bis 60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Akademische Einrichtungen, Chemikalien, Lebensmittel und Getränke, Umweltchemikalien, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle in der Industrie, Materialwissenschaften, Pharmazeutika
Geräuschpegel 0A:< 0,00018 A; 1 A:< 0,00022 A; 2A:< 0,00050 A; 500 nm, 2,0 nm SBW, RMS
Optische Konstruktion Ebert modifiziert – Doppelstrahl mit Proben- und Referenzküvetten/Zubehörpositionen
Test auf Arzneibuchkonformität Wavelength Accuracy: ±0.3 nm 190 to 900 nm; Wavelength Repeatability: SD 10 meas. <0.1 nm; Absorbance Accuracy: <±0.010 A at 1 A, <±0.010 A at 2 A; Absorbance Repeatability: ±0.0025 A at 1 A; Stray Light: 198 nm with KCl >2 A, 220 nm with NaI >3 A, 300 nm with acetone >3 A, 340 nm with NaNO2 >3 A; Resolution: Peak/trough ratio >1.8 at 1 nm SBW setting
Photometric Accuracy Instrument 1A:± 0,004 A; 2 A:± 0,004 A; 3A:± 0,006 A; Gemessen bei 440 nm unter Verwendung von neutralen Dichtefiltern auf NIST-Basis
Photometrische Anzeige ±6 A
Photometrischer Bereich >4 A
Photometrische Wiederholbarkeit 1 A: ±0,0025 A
Scan-Ordinatenmodi Absorption, % Durchlassgrad, % Reflexion, Kubelka-Munk, Log(1/R), Log(Abs), ABS x Faktor, Intensität, 1. bis 4. Ableitung
Scan-Geschwindigkeit Variabel, bis zu 6000 nm/min
Streulicht KCl, 198 nm:≤ 0,4 % T; NaI, 220 nm:≤ 0,032 % T; NaNO2, 340 nm:< 0,01 % T
Wellenlängengenauigkeit ±0,20 nm (546,07 nm Hg Emissionslinie), ±0,30 nm, 190 bis 900 nm
Wellenlängen-Datenintervall 10, 5, 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,05 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit Standardabweichung von <0,05 nm in 10 Messungen