Learn More
Univet™ Evolution Einweg-Visier- und Rahmen-Set
Artikelnummer. 17981712
Ansicht ändern
Click to view available options
Lens Material:
Polyester
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lens Material Packungsgröße
17981712 Polyester 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17981712 Lieferant Univet™ Lieferanten-Nr. MDU7003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.18 CHF
    20.40 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.78 CHF
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Modell Evolution ist mit sehr leichten Rahmen in verschiedenen Farben und klappbaren Bügeln ausgestattet, sodass das Produkt nach dem Abnehmen des Einwegvisiers mit Antibeschlagbeschichtung in der Tasche verstaut werden kann.
  • Enthält 10 Sets mit insgesamt 50 Visieren und 10 Rahmen.
  • Jedes Set besteht aus 5 austauschbaren Einwegvisieren und 1 farbigem Rahmen.
  • Faltbar
  • Antibeschlag- und Einweglinsen
  • Austauschbares Visier
  • Ultraleichtes Gewicht
  • 5 farbenfrohe Rahmen
Spezifikation
Form Oval
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Augenschutz
Anzahl pro Packung 10 Sets/Packung
Material Polyester
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polyester
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz Keine
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar