Learn More
HALYARD™ EVOLUTION™ 4 Standard-OP-Kittel
Artikelnummer. 30274729 Alle ansehen Halyard Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Groß, extra lang
L
S
XL
XL, XL lang
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
34 Stück
36 Stück
40 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Sterilität Packungsgröße
30274729 L Steril 36 Stück
17858377 L Unsteril 40 Stück
17808587 XL Unsteril 36 Stück
30274653 S Steril 36 Stück
30274779 Groß, extra lang Steril 34 Stück
30274719 XL Steril 34 Stück
30274683 XL, XL lang Steril 34 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30274729 Lieferant HALYARD™ Lieferanten-Nr. 90012
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
EVOLUTION™ 4 weiche Einweg-OP-Kittel aus atmungsaktivem Material™ von HALYARD SMS Das Material bietet die richtige Balance zwischen Komfort und Schutz bei Eingriffen mit geringem bis mäßigem Flüssigkeitskontakt.
  • Ideal für kürzere, minimalinvasive Eingriffe, das EVOLUTION™ 4 Standard-OP-Kittel bieten mehrere Vorteile:
  • Gelber Kragen: Erkennt leicht ein Standard-Aufführungskleid
  • HALYARD™ atmungsaktiv SMS Material: Maximale Luftzirkulation für angenehm kühlen Tragekomfort
  • Weiches, leichtes und atmungsaktives Gewebe, das alkoholabweisend und antistatisch behandelt wurde: sorgt dafür, dass die Mitarbeiter geschützt sind und sich gleichzeitig kühl und wohl fühlen.
  • Geringe Fusselbildung: Hilft, das Risiko einer Wundkontamination und Infektion zu verringern
  • Erfüllt die Leistungsnorm gemäß EN13795-1:2019
  • Raglanärmel für zusätzlichen Komfort und optimale Bewegungsfreiheit
  • Erhältlich steril und unsteril
  • Steriler Kittel einzeln verpackt und mit 2 Handtüchern für zusätzlichen Komfort
  • Nicht sterile Kittel werden lose in einem Beutel verpackt, um Verpackungsmüll zu reduzieren.
Spezifikation
Größe L
Geschlecht Unisex
Länge (angloamerikanisch) 123 cm
Länge (metrisch) 123 cm
Anzahl Taschen Keine
Breite (angloamerikanisch) 72 cm
Breite (metrisch) 72 cm
Produkttyp Operationskittel
Material SMS
Farbe Blau
Verschlusstyp Klettverschluss am Hals und Taillenbänder
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Stulpenform Strick
Latexfrei Ja
Ärmelausführung Raglanärmel
Enthält 1 Handtuch
Zertifizierung/Konformität Verordnung (EU) 2017/745 Klasse I, EN 13795
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl pro Packung 1