Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ 350 UV-Vis-Spektralphotometer
Artikelnummer. 15812185 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
UV-Vis Spektralphotometer
Gewährleistung:
3 Jahre Ersatz-Garantie für die Quelle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15812185
Marke: Thermo Scientific™ 840310800/DUP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das Thermo Scientific™ Evolution™ 350 UV-Vis-Spektralphotometer bietet ein zuverlässiges Leistungsverhalten und die Vielseitigkeit, die Sie für komplexe Analyse benötigen.
Das Thermo Scientific™ Evolution™ 350 UV-Vis-Spektralphotometer wurde für Labors mit hohen Leistungsanforderungen entwickelt. Es verfügt über eine Doppelstrahloptik und bietet Präzision sowie hervorragende Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die intuitive Software führt Sie von der Probe bis zum Abschlussbericht schnell durch jeden Schritt Ihrer Analyse. Umfassende Softwarewerkzeuge für die Datenerfassung, Datenverarbeitung und Berichterstellung liefern die Ergebnisse, die Sie für quantitative Analysen, Messungen und Kinetikanwendungen benötigen. Die umfangreichen Zubehöroptionen bieten Flexibilität für die Analyse fast aller Probentypen.
Eine umfassende Auswahl an Zubehör und die niedrigen Betriebskosten machen das Evolution 350 UV-Vis-Spektralphotometer zu einer vielseitigen und erschwinglichen Gerät in Ihrem Labor. Die leistungsstarke Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software bietet schnelle Antworten und erweiterte Funktionen für komplexere Anwendungen. Selbstlernende Smart Accessories erleichtern die Durchführung Ihrer Analysen. Die sofort einsatzbereite Xenonlampe spart wertvolle Zeit und erhöht die Produktivität im Labor.
Anwendungen:
Akademische Einrichtungen, Chemikalien, Lebensmittel und Getränke, Umweltchemikalien, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle in der Industrie, Materialwissenschaften, Pharmazeutika
Bereit für die Herausforderung
  • Das Evolution 350 Spektralphotometer verfügt über eine Doppelstrahloptik und bietet hervorragende Zuverlässigkeit, Präzision und Langzeitstabilität für die anspruchsvollsten Anwendungen.
  • Optimiertes Leistungsverhalten für anspruchsvolle Tests mit Spitzenauflösung in wählbaren Bandbreiten von 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 und 4,0 nm
  • Gewährleisten Sie die Genauigkeit Ihrer Daten mit dem optionalen Kalibrierungsvalidierungskarussell (Calibration Validation Carousel, CVC) zur automatischen Überprüfung des Leistungsverhaltens.
  • Die Xenon-Blitzlampe bietet sofortige Messungen und ein hervorragendes Leistungsverhalten über den gesamten Wellenlängenbereich von 190–1100 nm.
Von der Probe zum Ergebnis in Rekordzeit
  • Einfacher Arbeitsablauf von der Probe bis zum Abschlussbericht mithilfe der intuitiven INSIGHT Software, die Sie bei jedem Schritt unterstützt
  • Dank umfassender Softwarewerkzeuge für die Datenerfassung, Datenverarbeitung und Berichterstellung erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie für quantitative Analysen, Messungen und Kinetikanwendungen benötigen.
  • Passen Sie selbst komplexe Methoden mithilfe von arbeitsablauforientierten Anwendungsmodulen einfach an.
  • Sorgen Sie für Datensicherheit mit optionalen INSIGHT Security Softwarewerkzeugen, die Sie bei der Einhaltung von 21 CFR, Teil 11, in Ihrem pharmazeutischen Labor unterstützen.
Mehr Produktivität durch Flexibilität bei der Probenahme
  • Beschleunigen Sie Ihre Analysen mit dem Thermo Scientific™ Smart Accessories mit Snap-In-Design für mehr Komfort und Konsistenz.
  • Keine manuelle Einrichtung dank automatischer Erkennung und Softwareintegration von Zubehör für Ansaugmodule, Küvettenwechsler und automatische Probenehmer.
  • Nutzen Sie die Vorteile des breiten Strahlabstandes und des großen Probenraums des Evolution 350 Spektralphotometers, die Flexibilität für einzigartiges Zubehör und erweiterte Anwendungen bieten.
Regulierte/qualitätskontrollierte Umgebungen:
Wenn Sie das Evolution 350 UV-Vis-Spektralphotometer in einem regulierten Umfeld oder in einer Umgebung mit Qualitätskontrolle betreiben, bieten wir eine große Auswahl an konformen Produkten und Dienstleistungen an, um die Implementierungszeit zu verkürzen und die Systemleistung zu gewährleisten.
Zubehör-Bestellinformationen:
Alle Zubehörteile sind separat erhältlich. Weiteres Zubehör umfasst Küvettenwechsler, Küvetten- und Testhalter, Kalibrierungskarussells, Sipper, faseroptische Sonden, Zubehör zum Messen kleiner Proben und Zubehör für Reflektion und schnelles Mischen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basislinienstabilität ± 0,0015 A (200–800 nm), 2,0 nm SBW, geglättet
Höhe der Strahlmitte 8,5 mm
Detektortyp Doppelte Silizium-Photodioden
Abmessungen (L x B x H) 53 x 61 x 38 cm (20,8 x 24 x 14,9 Zoll)
Lichtquelle Xenon-Blitz
Spektren-Bandbreite Wählbar: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm
Typ UV-Vis Spektralphotometer
Wavelength Range 190 bis 1100 nm
Abweichung lt; 0,0005 Abs/Stunde, 500 nm, 2,0 nm SBW, 2 Std. Aufwärmen
Elektrische Anforderungen 100–240 V, 50–60 Hz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Akademische Einrichtungen, Chemikalien, Lebensmittel und Getränke, Umweltchemikalien, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle in der Industrie, Materialwissenschaften, Pharmazeutika
Lebensdauer der Lampe >5 years or longer if not using live signal
Geräuschpegel Photometrisch div0 A: lt;0,00018 A/div div1A: lt;0,00022 A/div div2A: lt;0,00050 A/div div500 nm, 2,0 nm SBW, RMS/div
Optische Konstruktion Ebert modifiziert; Doppelstrahl mit Proben- und Referenzküvetten/Zubehörpositionen
Test auf Arzneibuchkonformität Wellenlängengenauigkeit: plusmn;0,3 nm, 190ndash;900 nmbr / Wellenlängenwiederholbarkeit: SD10-Mess. lt; 0,1 nmbr / Absorptionsgenauigkeit: lt;plusmn;0,010 A bei 1A, lt;plusmn;0,010 A bei 2Abr / Absorptionswiederholbarkeit: plusmn;0,0025 A bei 1Abr / Streulicht: 198 nm mit KCl gt;2A, 220 nm mit NaI gt;3A, 300 nm mit Aceton gt;3A, 340 nm mit NaNO2 gt;3A; Aufösung: Spitzen-/Sohlenwert-Verhältnis von gt; 1,8 bei einer SBW-Einstellung von 1 nm
Photometrische Genauigkeit 1A: ±0,004 A, 2 A: ±0,004 A. 3A: ±0,006 .
Photometrische Anzeige ±6 A
Photometrischer Bereich >4 A
Photometrische Wiederholbarkeit 1 A: ±0,0025 A
Scan-Ordinatenmodi Absorption, % Durchlassgrad, % Reflexion, Kubelka–Munk,
Log(1/R), Log(Abs), ABS × Faktor, Intensität, 1. bis 4. Ableitung
Scan-Geschwindigkeit Anpassbar bis zu 6000 nm/min
Streulicht 198 nm: 2,4 A KCl
220 nm: 3,5 A NaI
340 nm: 4,0 A NaNO2
Gewährleistung 3 Jahre Ersatz-Garantie für die Quelle
Wellenlängengenauigkeit ±0,20 nm (546,11 nmHg Emissionslinie), ±0,30 nm/190–900 nm
Wellenlängen-Datenintervall 10, 5. 2, 1, 0,5, 0,2, 0,1, 0,05 nm
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit Standardabweichung von <0,05 nm in 10 Messungen
Gewicht (angloamerikanisch) 48,5 lbs
Gewicht (metrisch) 22 kg