Learn More
Everolimus, Thermo Scientific™
A rapamycin analog
228.65 CHF - 423.70 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 159351-69-6 |
|---|---|
| Summenformel | C53H83NO14 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 958.24 |
| MDL-Nummer | MFCD07785165 |
| InChI-Schlüssel | HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N |
| PubChem CID | 129317877 |
| SMILES | CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15482959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60139.MA |
10mg |
255.34 CHF 228.65 CHF / 10 Milligramm Sparen 26.69 CHF 10% Rabatt |
Verfügbar ab: 17-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
|
15492959
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60139.MB |
25mg |
423.70 CHF
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-08-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
|
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen. Eingeschränkter Artikel |
|||||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in dimethysulfoxide,ethanol and chloroform. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Chemische Identifikatoren
| 159351-69-6 | |
| 958.24 | |
| HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N | |
| CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC |
| C53H83NO14 | |
| MFCD07785165 | |
| 129317877 |
Spezifikation
| Everolimus | |
| C53H83NO14 | |
| 14,3907 | |
| HKVAMNSJSFKALM-PWMUVMERSA-N | |
| 958.24 | |
| 958.22 |
| 159351-69-6 | |
| MFCD07785165 | |
| Soluble in dimethysulfoxide,ethanol and chloroform; Slightly soluble in water. | |
| CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)OCCO)C)C)O)OC)C)C)C)OC | |
| 129317877 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H372
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P314-P501c
H372
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C