Learn More
R&D Systems™ Everolimus
Beschreibung
Everolimus is a mTOR inhibitor. Inhibits tumor proliferation in vitro and in vivo. Inhibits VEGF-induced HUVEC proliferation in vitro, but does not affect tumor vascular permeability in mouse models. Immunosuppressant. Activates autophagy.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 159351-69-6 |
| Menge | 10 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Ziel | mTOR |
| Summenformel | C53H83NO14 |
| Formelmasse | 958.22g/mol |
| Produkttyp | Hemmstoff |
Nur für Forschungszwecke