Learn More
A&D Weighing Kompaktwaage der EK-I-Serie, Klasse II-geprüft
Description
- EG-Typgenehmigung (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
- Standard RS-232C-Schnittstelle
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Kompakte Bauform
- GLP-konform
- Überlastschutz
- Standard-Komparatorfunktion
- Optionales wiederaufladbares Batteriepack
- 9 Wägeeinheiten plus Zähl- und Prozentmodus
- Zählfunktion mit Verbesserung der automatischen Zählgenauigkeit (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
- Vollständig digitale Kalibrierung mit optionaler benutzerdefinierbarer Masseeinstellung
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/GCP/ISO/OIML |
| Anschlusstyp | RS-232 C |
| Fassungsvermögen | 600 g |
| Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Lesbarkeit | 0,01 g |
| Material | ABS, Edelstahl |
| Modell | EK-610i-EC Kompakt |
| Elektrische Anforderungen | 110/240 V (9 V, 670 mA) oder Ni-MH-Akku /Packung (Option) |