Learn More
A&D Weighing Kompaktwaage der EK-i-Serie
Beschreibung
- EG-Typgenehmigung (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
- Standard RS-232C-Schnittstelle
- Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Kompakte Bauform
- GLP-konform
- Überlastschutz
- Standard-Komparatorfunktion
- Optionales wiederaufladbares Batteriepack
- 9 Wägeeinheiten plus Zähl- und Prozentmodus
- Zählfunktion mit Verbesserung der automatischen Zählgenauigkeit (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
- Vollständig digitale Kalibrierung mit optionaler benutzerdefinierbarer Masseeinstellung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | GLP/GMP/ISO |
| Anschlusstyp | RS-232 |
| Fassungsvermögen | 1200 g |
| Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Lesbarkeit | 0,1 g |
| Material | ABS, Edelstahl |
| Modell | EK-1200i |
| Elektrische Anforderungen | 110/240 V zum Adapter (9 V, 670 mA), Ni-MH-Akku /Packung (Option) |