Learn More
A&D Weighing Kompaktwaage der EK-i-Serie
Artikelnummer. 16631012
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1200 g
12000 g
200 g
2000 g
300 g
3000 g
400 g
4000 g
6000 g
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
16631012 2000 g 1 Stück
16601022 4000 g 1 Stück
16611012 12000 g 1 Stück
16611022 400 g 1 Stück
16621022 6000 g 1 Stück
16641012 200 g 1 Stück
16661012 3000 g 1 Stück
16681012 300 g 1 Stück
16691002 1200 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 16631012 Lieferant A&D Weighing Lieferanten-Nr. EK2000i
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.45 CHF
    367.18 CHF / 1 Stück
    Sparen 41.27 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Kompaktwaagen der EK-i-Serie zeichnen sich durch ein kompaktes, robustes Design, zuverlässige SG-Wiegetechnologie und vielseitige Einzel- und Dreifachwägebereiche aus.
  • EG-Typgenehmigung (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
  • Standard RS-232C-Schnittstelle
  • Großes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Kompakte Bauform
  • GLP-konform
  • Überlastschutz
  • Standard-Komparatorfunktion
  • Optionales wiederaufladbares Batteriepack
  • 9 Wägeeinheiten plus Zähl- und Prozentmodus
  • Zählfunktion mit Verbesserung der automatischen Zählgenauigkeit (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
  • Vollständig digitale Kalibrierung mit optionaler benutzerdefinierbarer Masseeinstellung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP/GMP/GCP/ISO
Anschlusstyp RS-232 C
Fassungsvermögen 2000 g
Displaytyp LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Lesbarkeit 0,1 g
Material ABS, Edelstahl
Modell EK-2000i Kompakt
Elektrische Anforderungen 110/240 V zum Adapter (9 V, 670 mA), Ni-MH-Akku /Packung (Option)