Learn More
BUCHI Verdampfungskolben für Rotationsverdampfer
Artikelnummer. 12794953 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12794953 250 ml 1 Stück
12774953 50 ml 1 Stück
12784953 100 ml 1 Stück
12788220 5000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12794953 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 008738
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese Verdampferkolben mit jedem Rotationsverdampfer. BUCHI Verdampfungskolben bieten eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und organischen Substanzen. Ideal für die Destillation von Lösungsmitteln.
  • Hochleistungskolben für Rotationsverdampfer
  • Ausschließliche Nutzung von DURAN Borosilikatglas 3.3
  • Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Substanzen
  • Beständig gegen Wärmeschocks und hohe Temperaturen in Kombination mit niedriger Wärmeausdehnung
  • Konstante Überwachung der Homogenität der Glaswanddicke
  • Hohe Dämpfung aufgrund der Sphärizität rotierender Glasteile
  • Die Glasteile werden bei 560 °C spannungsfrei °gemacht.
  • Erhältlich in Volumen von 50 ml bis 3000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Verdampferkolben
Volumen (metrisch) 250 ml