Learn More
Haldenwanger™ Abdampfschalen
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die Haldenwanger™ Verdampfungskapseln haben eine glatte Innenfläche und bestehen aus optimiertem Laborporzellan.
Marke:  Haldenwanger™ L 130/6
Additional Details : Gewicht : 0.13500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12055053
  • 39.68 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 30-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert.
  • Gemäß DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Rund
Porzellan
Laboratories
52 mm
110 mm
Verdampfungskapsel
270 mL