Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ pH-Messgerät
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X245026
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das Eutech™ pH 6 + pH-Messgerät ECPH602PLUSK mit einer pH-Elektrode mit Abzweigstelle und das ECPH603PLUSK mit 3-in-1-pH/Temperatur-Kombinationselektrode sind die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen.
Merkmale:
- Mehrpunktkalibrierung (bis zu 5 Punkte) mit Auto-Buffer-Erkennung – Auswahl zwischen USA-, NIST- oder Reinwasser-Pufferstandards mit±0.01-pH-Genauigkeit
- Automatischer Temperaturausgleich (ATC) – optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
- Die Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen und Aufzeichnen zu ermöglichen
- Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
- Selbstdiagnose mit Nachrichtencodes zur einfachen Fehlerbehebung
- Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
- Gummi schützt Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
- Der robuste Transportkoffer (optional) ermöglicht eine praktische Kalibrierung und Messung vor Ort
- pH-Pufferoptionen: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 (USA),1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 (NIST),4.10, 6.97 (Pb)
Spezifikation
Eutech pH 6+ und pH-Messgerät mit pH-Elektrode mit Einzeldiaphragma ECFC7252101B, ATC-Elektrode ECPHTEM01P und pH-Tragekit-Set (enthält 1 x 4.01, 7.00 pH-Pufferlösungen, Aufbewahrungslösung und 1 x deionisiertes Wasser (Spülwasser) (je 60 ml, Gummirüstung/Ständer | |
±1 | |
Automatische Abschaltung nach 17 Minuten; Haltefunktion und Selbstdiagnosemeldungen | |
-1000 bis 1000 | |
Max. 5 | |
0.1 °C | |
Automatisch/Manuell (0 bis 100 °C) |
± 0,01 | |
±0,05 °C | |
pH 0.00 bis 14.00 | |
1 mV | |
0 °C bis 100 °C | |
LCD | |
4 AAA-Baterien, 1.4 V |