Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Thermoelement-Sensor, Typ K
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 01X220101
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an Temperaturfühlern für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Das Thermoelement Typ K ist in verschiedenen Schaftlängen und Durchmessern für Eutech™-Messgeräte erhältlich.
Merkmale:
- Verschiedene Längen: 50 bis 2000 mm
- Verschiedene Durchmesser: 1 bis 6 mm
Spezifikation
-50 °C bis +700 °C | |
Eutech Messgeräte: EcoScan Temp JKT, Temp 300, Temp 10K | |
3 mm | |
Miniaturanschluss |
Thermoelement Sonde | |
Typ K, 3K320, Universalsonde (zum Eintauchen in Flüssigkeiten), ungeerdet | |
200 mm | |
1 m |