Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH/Temperatur-Kombinationselektrode EC620133
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. EUtech™ pH-Elektrode EC620133 ist eine offenporige pH-Elektrode mit einem Glaskörper und Speerspitze, die für halbfeste Proben geeignet ist.
Merkmale:
- Parameter: pH/Temperatur
- Art des Diaphragmas: offenes Diaphragma
- Versiegelt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Offene Porenglaskörper-Elektrode mit Speerspitze |
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Diaphragma | Doppel |
| Material | Glasschaft |
| pH-Bereich | 2 bis 11 pH |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 50 °C° |
| Typ | pH/Temp-Kombinationselektrode |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss |
| Internes Bezugssystem | Polymergel |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 bis 50 °C |
| Mehr anzeigen |