Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH-Glaselektrode ECFG7351101B
Artikelnummer. 12913447
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12913447
Marke: Thermo Scientific™ 93X218815
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Die Eutech™ pH-Glaselektrode ECFG7351101B ist eine Universalelektrode mit Glaskörper und Einzeldiaphragma mit Hülsendesign für ein schnelleres Ansprechen in Lösungen mit hoher Viskosität, bei denen eine häufige Reinigung der Referenz erforderlich ist.
Eigenschaften
  • Parameter: pH
  • Art des Diaphragmas: Manschette
  • Nachfüllbar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Beschreibung Universal-pH-Elektrode mit Glaskörper und Hülsendesign
    Anschlusstypen BNC-Anschluss
    Diaphragma Einzeln
    Material Glasschaft
    pH-Bereich 0 bis 13
    Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
    Typ pH-Elektrode
    Art der Fülllösung ECRE001 - Gesättigtes Kaliumchlorid mit Silberchlorid
    Zur Verwendung mit (Geräte) Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss
    Internes Bezugssystem Ag/AgCl
    Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
    Länge (metrisch) 110 mm
    Länge (metrisch) Kabel 1 m
    Durchmesser (metrisch) 12 mm