Learn More
Thermo Scientific™ EUtech™ ECFG7370101B pH-Elektrode
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden, die pH-Werte bei verschiedenen Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie messen.
Marke: Thermo Scientific™ 93X218819
317.22 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.12600kg
Beschreibung
Als das Maß für Säuregehalt und Alkalinität einer Flüssigkeit ist der pH-Wert einer der am häufigsten gemessenen Parameter in einer Vielzahl von Branchen: Wasser- und Abwasserbehandlung, Chemikalienproduktion, Agrarforschung und -produktion, Umweltüberwachung, Forschung in Chemie und Biowissenschaften, biochemische und pharmazeutische Forschung, elektronische Produktion, Lebensmittelverarbeitung und bei anderen industriellen Anwendungen.Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese verstopfungsfreie pH-Elektrode mit Doppelverbinder eignet sich ideal für Proben, die TRIS-Puffer, Sulfide und mehr enthalten. Der einfach zu bedienende Fülllochhülsenmechanismus wird für allgemeine pH-Messungen verwendet. Erhältlich mit 1-m-Kabel.
Spezifikationen
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
0 bis 13 | |
pH-Elektrode |
Doppel | |
0 °C° bis 100 °C° |