Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH-Elektrode ECFGHGK3F01B
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ 93X218824
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Die Eutech™ pH-Elektrode ECFGHGK3F01 B ist eine verstärkte, wiederauffüllbare pH-Elektrode mit Glaskörper mit einer Speerspitze für die direkte pH-Messung von Erde.
Merkmale:
- Glasschaft
- Nachfüllbar
Spezifikation
Wiederauffüllbare pH-Elektrode mit verstärktem Glaskörper, Speerspitze für direkte Bodenmessung | |
Glasschaft | |
pH | |
Speermembran | |
1 m |
BNC-Anschluss | |
pH-Elektrode | |
Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss | |
110 mm | |
12 mm |