Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 700 Messgerät
Beschreibung
Der Eutech pH 700 ist kostengünstig, anwenderfreundlich und präzise und ist die ideale Wahl für Routineanwendungen in Labors, Produktionsbetrieben und Schulen. Er verfügt über ein großes, leicht ablesbares Display, eine einsatzbereite Anzeige, die Sie wissen lässt, wenn die Messwerte stabil sind, und eine bis zu 5-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung. Er verfügt außerdem über einen permanenten Speicher, der bis zu 100 Datenpunkte fasst und einen integrierten Elektrodenhalter aufweist.
Eigenschaften
- Großes, gut ablesbares Display
- Die Bereitschaftsanzeige informiert Sie, wenn die Messwerte stabil sind
- Bis zu 5-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung
- Im nichtflüchtigen Speicher können bis zu 100 Datenwerte gespeichert werden
- Integrierter Elektrodenhalter
Anwendungen
- Bildung: Nützlich für die meisten Labor- und Umweltstudien und andere Anwendungen.
- Labor: Umweltstudien, chemische Labore, Titrationen und Qualitätssicherungstests. Verwendung in allen Arten von Lebensmittelverarbeitung.
Spezifikationen
Produktspezifikation: Beschreibung
pH
- Bereich: -2.00 bis 16.00
- Auflösung: pH 0.01
- Genauigkeit: ±0.01 pH
- Kal. Punkte: Max. 5
- Puffersätze: USA (1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45), NIST (1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45)
ORP
- Bereich: ±2000 mV
- Rel.mV-Bereich: ±2000 mV
- Auflösung: 0.1mV (±199.9mV) / 1mV (über)
- Genauigkeit: ±0.2 mV (±199.9 mV) / ±2 mV (über)
Temperatur
- Bereich (Messgerät): 0.0 bis 100.0 °C / 32.0 bis 212.0 °F
- Auflösung: 0.1 °C / 0.1 °F
- Genauigkeit: ±0.3 °C/±0.5 °F (0 bis70 ° C)
- Kompensierung: ATC/mTC (0 bis100 ° C) (nur pH)
- Kalibrierung: Offset in 0.1 °-Schritten; Offset-Bereich: ±5.0 °C / ±9.0 °F
- Stromversorgung: 9 V-DC-Adapter, 1.3 A (100/240 VAC, SmPS)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Eutech pH 700 Messgerät mit pH-Elektrode (ECFC7252101B), ATC-Sonde (PH5TEMB01P), integriertem Elektrodenhalter und 100/240 V-AC-Adapter |
| Enthält | pH-Elektrode, ATC-Sonde |
| Genauigkeit (Temperatur) | 0,3 °C/0,5 °F |
| Genauigkeit (mV) | ±0,2 (±199,9), ±2 (darüber hinaus) |
| Genauigkeit (pH) | ±0,01 |
| Auflösung (pH) | 0,01 |
| Calibration Points | Max. 5 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | pH Meter |