Learn More
Thermo Scientific™ Eutech PC-700 Multiparameter-Modul
pH/mV-Redox-ORP/Leitfähigkeit/Gesamtmenge der gelösten Feststoffe/Temperatur
Das Multiparameter-Messgerät Eutech PC 700 ermöglicht die Messung von pH-Wert, Redox, Leitfähigkeit und Temperatur mit einem einzigen Gerät. Das anwenderfreundliche Gerät mit modernen Funktionen und einem großen Display in anwenderkonfigurierter Größe eignet sich optimal für Forschungsarbeiten mit geringem Budget.
Marke: Thermo Scientific™ ECPC70040S
Additional Details : Gewicht : 1.49400kg
Beschreibung
- Großer Bildschirm auf kleinstem Raum
- Das Messgerät akzeptiert zusätzlich zu Leitfähigkeit/TDS- auch pH- und Redox-Elektroden
- Drucktastenkalibrierung mit bis zu 5 Punkten
- Wählbare Zellkonstante
- Automatisch umschaltbar über 5 Leitfähigkeitsbereiche
- Einfacher Sondenwechsel
- Im nichtflüchtigen Speicher können bis zu 100 Datenwerte gespeichert werden
- Integrierter Elektrodenhalter
Spezifikation
±0.01 pH | |
Automatisch (84 μS, 1413 μS, 12.88 mS, 111.8 mS); maximal 1 pro Bereich; manuell (5 Positionen); maximal 1 pro Bereich | |
Automatisch mit mitgelieferter Zelle oder manuell von 0.0 bis 100 ºC/32.0 bis 212.0 ºF, 0 bis 80 ºC/32.0 bis 176.0 ºF mit mitgelieferter Zelle | |
.. bis 100.0 ppt bei Faktor 0.5 (200.0 bei Faktor 1) | |
0.0 bis 100.0 °C | |
PC700 Multiparameter-Tischmessgerät | |
±0.5 ºC/ ±0.9 ºF | |
32.0 bis 212.0 °F |
1 % des Endwertes | |
0.1, 1.0, 10.0 (auswählbar) | |
-2.00 bis 16.00 | |
pH 0.01 | |
Mit pH-Elektrode (ECFC7252101B), Leitfähigkeits-/ATC-Sonde (CONSEN9501D), integriertem Elektrodenhalter und 100/240 V-Netzadapter | |
0.01/0.1/1 μS; 0.01/0.1 mS | |
Automatisch mit bereitgestellter Zelle oder manuell | |
0.1 ºC/0.1 ºF |