Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ PC 450 Messgerät mit pH-/Con-/ATC-Elektroden
Beschreibung
Eutech™ bietet eine große Auswahl an pH-Messgeräten und Elektroden. Das pH450 Messgerät ist ein robustes, wasserdichtes Messgerät, das sich ideal für jede Umgebung eignet und pH/mV/Temperatur misst.
Eigenschaften
- Strapazierfähiges, wasserdichtes und staubdichtes Design mit IP67-Rating
- Großes, hintergrundbeleuchtetes Display – Anzeige mit Temperatur und Anstieg in %
- Grip-Clip™ – schnelles und einfaches Befestigen der Sonde am Becher oder Behälter
- Automatische Kalibrierung von bis zu 5 Punkten mit USA- oder NIST-Puffergruppen (bis zu 6 Punkte mit DIN). Die neue, manuelle Option ermöglicht die Kalibrierung mit bis zu 5 benutzerdefinierten Pufferstandards
- Automatische Puffererkennung – automatische Identifizierung des richtigen pH-Puffers für eine schnelle Kalibrierung
- Alarm für fällige Kalibrierung – visuelle Anzeige, wenn das Messgerät neu kalibriert werden muss
- Bereitschaftsanzeige, manuelle oder automatische Messwertspeicherung und optionale automatische Abschaltfunktion
- Wählbare Temperaturanzeige in °C/°F – Auswahl von bevorzugten Einheiten für Ihre Anwendung
- Intuitive, benutzerfreundliche Symbole – Elektrodenstatus zeigt pH-Anstieg an
- Speicherung von bis zu 500 Datensätzen – einfache USB- oder RS232-Ausgabe mit optionalen Datenkabeln
- Die integrierte Echtzeituhr stempelt gespeicherte Daten und Kalibrierungsdaten mit Uhrzeit und Datum – und erfüllt die Standards für GLP (Good Laboratory Practices)
- Längere Akkulaufzeit durch zwei AA-Batterien oder optionales Universalnetzteil
- Integriertes Stativ mit Wandmontageoption – Ermöglicht die einfache Messung und Lagerung auf dem Labortisch
- Kompatibel mit pH-, ORP- oder ISE-Elektroden mit BNC-Anschluss
Spezifikationen
Produktspezifikation: Beschreibung
pH
- Bereich: -2.00 bis 16.00
- Auflösung: pH 0.01
- Genauigkeit: ±0.01 pH
- Kalibrierung: Bis zu 5 Punkte (USA & NIST& CUSTOm), bis zu 6 Punkte (DIN)
mV
- Bereich: ±2000 mV
- Auflösung: 0.1 mV ±999.9 mV; 1 mV über
- Genauigkeit: ±0.2 mV +2 LSD oder +0.5 % des Messwerts (der jeweils größere Wert)
- Kalibrierung: ±200 mV
Ion
- Bereich: 0.0 bis 2000 ppm
- Auflösung: 0.01 / 0.1 / 1 ppm
- Genauigkeit: ±0.5 % des Endwertes (monovalent); ±1 % des Endwertes (divalent)
- Kalibrierung: Von 2-4 oder 2-5 Punkten: 0.10, 1.00, 10.0, 100.0 & 1000 / 0.20, 2.00, 20.0, 200.0 & 2000 / 0.50, 5.00, 50.0 & 500.0
Temperatur
- Bereich: -10.0 bis 110.0 °C (14.0 bis 230.0 °F)
- Auflösung: 0.1 °C/°F
- Genauigkeit: ±0.5 °C; ±0.9 °F
- Kalibrierung: Offset in Schritten von 0.1, ±10 °C oder ±18 °F
Sonstige
- Anzeige: Einstellbares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Speicher: Speichert bis zu 500 Datensätze
- Ausgang: USB oder RS232
- Echtzeituhr: Zeit- und Datumsstempel der Kalibrierung und der gespeicherten Daten
- Temperaturkompensation: Automatisch oder manuell von -10 bis 110 °C
- Stromversorgung: Zwei AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten), >500 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung); Netzteil (optional)
- Abmessungen (L x B x H): Messgerät: 7 7/8 x 3 1/8 x 2 1/4 Zoll (20 x 8.3 x 5.7 cm), verpackt: 9 1/8 x 9 1/8 x 2 3/4 Zoll (23 x 23 x 7 cm)
- Gewicht:Messgerät: 1 lb (0.5 kg), verpackt: 1.4 lbs. (0.7 kg)
Spezifikation
Spezifikation
| Ausgänge | USB, RS232 |
| Beschreibung | PC 450 Messgerät und pH- und Leitf.-/ATC-Elektroden: Messgerät, pH-Elektrode mit Doppeldiaphragma, Leitfähigkeitszelle (K = = 1,0), Grip-Clip™, zwei AA-Batterien |
| Displaytyp | LCD-Grafik, Hintergrundbeleuchtung |
| IP-Bewertung | IP 67 |
| Measurement Modes | pH-, Leitfähigkeits-/ATC-Elektrode, Conductivity, ATC Electrodes |
| Auflösung (pH) | 0,01 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10 °C bis +110 °C |