Learn More
Eutech™ KCI-Kalibrierlösung
Click to view available options
Menge:
60 mL
480 ml
Leitfähigkeit:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
12.88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Packungsgröße:
480 Milliliter
500 Milliliter
60 Milliliter
Beschreibung
Eutech™ KCl-Kalibrierlösungen dienen zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen.Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.
Eigenschaften:
- Verpackt in 60 ml- oder 480 ml-Flaschen aus haltbarem Kunststoff
- Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | 100 μS/cm KCl Kalibrierlösung |
Leitfähigkeit | 100 μS/cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden |
Lösungstyp | Kalibrierlösung |
Typ | Leitfähigkeitsstandard |
Menge | 480 ml |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eutech™ KCI-Kalibrierlösung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur