Learn More
Eutech™ KCI-Kalibrierlösung
Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech™ Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen
Marke: Thermo Scientific Eutech 01X608401
Beschreibung
Eutech™ KCl-Kalibrierlösungen dienen zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen.Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.
Eigenschaften:
- Verpackt in haltbare 60 ml- oder 480 ml-Kunststoffflaschen
- Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
Spezifikation
12.88 mS/cm KCl Calibration Solution | |
Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden | |
60 mL |
12.88 mS/cm | |
Kalibrierlösung |