Learn More
Eutech™ KCI-Kalibrierlösung
Artikelnummer. 12753626
Click to view available options
Menge:
60 mL
480 ml
Leitfähigkeit:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Packungsgröße:
480 Milliliter
500 Milliliter
60 Milliliter
Artikelnummer. 12753626
Marke: Thermo Scientific Eutech 01X211219
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nutzen Sie unsere große Auswahl an Eutech™ Leitfähigkeitsstandards, Kalibrierungen und Lösungen
Eutech™ KCl-Kalibrierlösungen dienen zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen.Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.
Eigenschaften:
  • Verpackt in 60 ml- oder 480 ml-Flaschen aus haltbarem Kunststoff
  • Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 500 μS/cm KCl Kalibrierlösung
Leitfähigkeit 500 μS/cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden
Lösungstyp Kalibrierlösung
Typ Leitfähigkeitsstandard
Menge 480 ml