Learn More
Eutech™ KCI-Kalibrierlösung
Click to view available options
Menge:
60 mL
480 ml
Leitfähigkeit:
100 μS/cm
111,8 mS/cm
12,88 mS/cm
1413 μS/cm
2764 μS/cm
500 μS/cm
84 μS/cm
Packungsgröße:
480 Milliliter
500 Milliliter
60 Milliliter
Beschreibung
Eutech™ KCl-Kalibrierlösungen dienen zur Kalibrierung von Leitfähigkeitssonden für genaue Messungen.Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte und -sonden ermöglichen schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, im Laboralltag und in der Schule.
Eigenschaften:
- Verpackt in 60 ml- oder 480 ml-Flaschen aus haltbarem Kunststoff
- Kostengünstig und praktisch in der Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1413 μS/cm KCl Kalibrierlösung |
| Leitfähigkeit | 1413 μS/cm |
| Farbe | Farblos |
| pH | 7 |
| Siedepunkt | 102.4°C |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Leitfähigkeitsmessgeräte und Elektroden |
| Lösungstyp | Kalibrierlösung |
| Typ | Leitfähigkeitsstandard |
| Industry Type | Wirtschaftlich und praktisch für die Verwendung im Labor |
| Menge | 480 ml |