Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECOTDSTESTLOW TDS-Messgerät
Für schnelle und präzise TDS-Messungen vor Ort, in Labors und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X477103
89.17 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Für schnelle und präzise TDS-Messungen vor Ort, in Labors und in Schulen. Die kostengünstige und anwenderfreundliche Eutech EcoTestr TDS Serie verfügt über einen einstellbaren TDS-Faktor, mit dem Sie TDS in einer Vielzahl von Anwendungen messen können, z. B. Hydrokulturen im Garten, Fischzucht, Schwimmbecken, Galvanik und anderen Wasser-/Abwasseranwendungen.
Eigenschaften
- 0 bis 1990 ppm
- TDS-Faktor einstellbar von 0.4 bis 1.0
- Bis ±1 % Endwertgenauigkeit
- Der wasserfeste IP67–Tester schwimmt auf dem Wasser und ermöglicht so eine einfache Entnahme
- Manuelle Kalibrieroption für eine höhere Genauigkeit mit nah an der Probe liegenden Kalibrierungen
- Durch das Akkufach mit Click-Lock benötigen Sie kein Werkzeug zum Austauschen des Akkus
- Die Haltefunktion friert die Messwertanzeige kurzzeitig ein, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
- Sensorschutzkappe, die sich auch als Behälter für Proben oder Kalibrierlösung nutzen lässt
Anwendungen
Hydroponik, Landwirtschaft, Aquakultur und Aquarien, Umweltüberwachung, Wasser- und Abwasserbehandlung, Kühltürme, Spülen von Galvanotanks, Trinkwasser, Reinigungsmittel, Druck, Fotoentwicklung und vieles mehr!
Spezifikationen
Produktspezifikation: Beschreibung
- Bereich: .. bis 10.00 ppt
- Auflösung: 0.1 ppt
- Genauigkeit: ±1 % des Endwertes (±2 % über5 ppt)
- Kalibrierpunkte: 1 (Digital, Drucktaste)
- ATC: Ja
- TDS-Faktor: 0.4 bis 1.0 (werkseitig eingestellt auf 0.71)
- Permanenter Speicher: Ja
- Haltefunktion: Ja
- Abschaltautomatik: 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck
- LCD-Display: 3 ½-stellig mit Anzeige
- Stromversorgung: 4 x 1.5 V 'A76'-Mikro-Alkalibatterien
- Schutzart: IP67 Wasserdicht
- Abmessungen/Gewicht: Karton: 24.5 x 13.5 x 4.5 cm, 137 g
Spezifikation
Wasserfestes EcoTestr TDS niedrig mit ATC, 1-Punkt-Kalibrierung | |
TDS | |
LCD | |
IP 67 |