Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECOTDSTESTHIGH TDS-Messgerät
Für schnelle und präzise TDS-Messungen vor Ort, in Labors und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ 01X477104
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Für schnelle und präzise TDS-Messungen vor Ort, in Labors und in Schulen. Die kostengünstige und anwenderfreundliche Eutech EcoTestr TDS Serie verfügt über einen einstellbaren TDS-Faktor, mit dem Sie TDS in einer Vielzahl von Anwendungen messen können, z. B. Hydrokulturen im Garten, Fischzucht, Schwimmbecken, Galvanik und anderen Wasser-/Abwasseranwendungen.
Eigenschaften
- 0 bis 10.00 ppt
- TDS-Faktor einstellbar von 0.50 bis 1.0
- Bis zu ±1 % Messgenauigkeit
- Der nach IP67 wasserfeste Tester schwimmt auf dem Wasser und ermöglicht so eine einfache Entnahme
- Manuelle Kalibrieroption für eine höhere Genauigkeit mit nah an der Probe liegenden Kalibrierungen
- Das Akkufach mit Click-Lock erfordert keine Werkzeuge zum Austauschen der Batterie
- Die Haltefunktion friert den Messwert vorübergehend ein, um die Aufnahme zu erleichtern
- Sensor-Schutzkappe, die gleichzeitig als Behälter für Proben oder Kalibrierlösung dient
Spezifikationen
- Bereich: .. bis 10.00 ppt
- Auflösung: 0.1 ppt
- Genauigkeit: ±1 % Messwertgenauigkeit (±2 % über 5 ppt)
- Kalibrierpunkte: 1 (Digital, Drucktaste)
- ATC: Ja
- TDS-Faktor: 0.4 bis 1.0 (werkseitig eingestellt auf 0.71)
- Nichtflüchtiger Speicher: Ja
- Haltefunktion: Ja
- Automatische Abschaltung: 8.5 Minuten nach dem letzten Tastendruck
- LCD-Anzeige: 3.5-stellig mit Anzeige
- Leistung: 4 X 1.5 V A76 Mikro-Alkalibatterien
- Schutzart: IP67 Wasserdicht
- Abmessungen; Gewicht: Karton: 24.5 x 13.5 x 4.5 cm, 137 g
Spezifikation
±1 % des Endwertes (±2 % über 5 ppt | |
Ja, ATC | |
LCD | |
TDS | |
Ja, nicht flüchtig | |
0.50 bis 1.00 (werkseitig eingestellt auf 0.71) | |
137 g |
1 (Digital, Drucktaste) | |
Wasserfester EcoTestr TDS hoch mit ATC, 1-Punkt-Kalibrierung | |
IP 67 | |
bis 10 ppt | |
0.1 ppt | |
Karton: 24.5 cm x 13.5 cm x 4.5 cm |