Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ ECFC7252203B Allzweck-pH-Kombinationselektrode
Artikelnummer. 10283663
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
10283663 BNC-Anschluss 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10283663 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 01X417010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie. Diese universelle, mit Doppeldiaphragma gefüllte pH-Kombinationselektrode aus Kunststoff wird für allgemeine Messungen verwendet. ECFC7252203B ist mit einem 3 m langen Kabel erhältlich.
Eigenschaften
  • Parameter: pH/Temperatur
  • Art des Diaphragmas: Poröser HDPE-Stift
  • Versiegelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Allzweck-pH-Elektrode mit Kunststoffgehäuse. Erhältlich mit 3 m Kabel
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Doppel
Material Kunststoffgehäuse
pH-Bereich 0 bis 13
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Typ pH-Elektrode
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle pH-Messgeräte mit BNC-Anschluss
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Länge (metrisch) 90 mm
Länge (metrisch) Kabel 3 m
Durchmesser (metrisch) 12 mm